Merck
469130
Sigma-Aldrich
硫酸銅(II) 五水和物
99.995% trace metals basis
別名:
硫酸, 銅(II)塩 (1:1)五水和物, 硫酸第二銅 五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSO4 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
249.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
<50 ppm total metallic impurities
mp
110 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸銅(II)五水和物塩は、化学的還元による銅ナノ粒子の作成に使用できます。 銅の五水和物は、芳香族アルデヒドの、アルドキシムを介した一級アミドへの変換における触媒として使用できます。 還元された酸化グラフェン固定化銅ナノ粒子(rGO/Cu NPs)は、硫酸銅(II)五水和物およびグラファイト前駆体によって調製できます。 成分の1つとしてCuSO4.5H2Oを含む水性電解浴は、Cu2ZnSnS4 (CZTS)薄膜太陽電池の調製に使用されます。 塩化鉄六水和物(FeCl3.6H2O)および硫酸銅(II)五水和物(CuSO4.5H2O)は、ヒ素の除去のためのFe-Cu二成分酸化物吸着剤の作成に使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
469130-VAR:
469130-BULK:
469130-250G:4548173155739
469130-50G:4548173155746
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
An efficient copper (II)-catalyzed direct access to primary amides from aldehydes under neat conditions.
Ganguly NC, et al.
Tetrahedron Letters, 53(11), 1413-1416 (2012)
Nanostructured iron (III)-copper (II) binary oxide: a novel adsorbent for enhanced arsenic removal from aqueous solutions.
Zhang G, et al.
Water Research, 47(12), 4022-4031 (2013)
Synthesis and characterization of copper nanoparticles supported on reduced graphene oxide as a highly active and recyclable catalyst for the synthesis of formamides and primary amines
Fakhri P, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 383?384, 17-22 (2014)
Synthesis and optical properties of copper nanoparticles prepared by a chemical reduction method.
Dang TMD, et al.
Nanoscience and Nanotechnology, 2(1), 015009-015009 (2011)
Cu2 ZnSnS 4 thin films and nanowires prepared by different single-step electrodeposition method in quaternary electrolyte.
Jeon M, et al.
Materials Letters, 65(15), 2364-2367 (2011)
資料
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.