Merck
203165
Sigma-Aldrich
硫酸銅(II) 五水和物
99.999% trace metals basis
別名:
硫酸, 銅(II)塩 (1:1)五水和物, 硫酸第二銅 五水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSO4 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
249.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystals and lumps
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
多くはそのままで、又は多数の化合物の製造で前駆体として使用されました。五水和物はアルカリ溶液に可溶です。乾燥空気中で100oCまで熱することにより五水和物が三水和物に変換されます。
アプリケーション
  • 化学合成:新規銅(II)キレート複合体の合成と特性評価、およびアクア-(ジエチレントリアミン-N,N′,N′′)-硫酸銅(II)一水和物の結晶構造と分子構造の探索(Lavrenyuk et al., 2015)。
  • 材料科学:マラカイト鉱石の溶解と硫酸銅五水和物結晶の沈殿に硫酸銅五水物を活用し、銅回収の方法を強調しています(Kokes et al., 2014)。
  • 高圧研究:小型ダイヤモンドアンビルセルを使用して高圧技術を応用し、硫酸銅五水和物の構造変化を研究しています(Novelli et al., 2022)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203165-50G:4548173114033
203165-VAR:
203165-10G:4548173114026
203165-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Richardson HW, et al.
Handbook of Copper Compounds and Applications null
Bhagwan S Batule et al.
International journal of nanomedicine, 10 Spec Iss, 137-142 (2015-09-09)
We developed a simple but efficient method to synthesize protein-inorganic hybrid nanostructures with a flower-like shape (nanoflowers), which relies on sonication to facilitate the synthesis of the nanoflowers. With this technique, we synthesized nanoflowers containing laccase as a model protein
Florence Haudin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(19), 12804-12811 (2015-04-25)
The growth of chemical gardens is studied experimentally in a horizontal confined geometry when a solution of metallic salt is injected into an alkaline solution at a fixed flow rate. Various precipitate patterns are observed-spirals, flowers, worms or filaments-depending on
Yan Wang et al.
Pharmaceutical research, 31(11), 3106-3119 (2014-05-23)
Although Cu complexes have been investigated as anticancer agents, there has been no description of Cu itself as a cancer killing agent. A stealth liposomal Cu formulation (LpCu) was studied in vitro and in vivo. LpCu was evaluated in prostate
Fange Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(25), 15621-15634 (2015-04-29)
The rubredoxin motif is present in over 74,000 protein sequences and 2,000 structures, but few have known functions. A secondary, non-catalytic, rubredoxin-like iron site is conserved in 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase (HAO), from single cellular sources but not multicellular sources. Through the
資料
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.