蒸気圧
7.3 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
98.5-100.5% (USP)
フォーム
crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
損失
35.0-36.5% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: 4 ppm
適合性
passes test for appearance of solution
suitable for
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI Key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12849-6X500G:4548173247762
12849-6X250G:4548173247755
12849-1KG:4548173247687
12849-6X1KG:4548173247731
12849-1.5KG:4548173247663
12849-250G:4548173960364
12849-100G:4548173340654
12849-VAR:
12849-BULK:
12849-6X100G:4548173247724
12849-2.5KG:4548173247694
12849-25KG-H:
12849-50KG-H:
12849-500G:
12849-6X2.5KG:4548173247748