認証
suitable for EPA 1621
suitable for ISO 25101
グレード
puriss.
アッセイ
99.0-100.5% (USP, dry basis)
99.0-101.0% (EP)
フォーム
crystalline
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
損失
32-37% loss on drying, 16 h (vacuum)
pH
6.0-8.4 (20 °C, 10%)
微量陰イオン
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤2000 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
微量陽イオン
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
アプリケーション
PFAS testing
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Jan Code
13479-VAR-R:
13479-2.5KG-R:
13479-500G-R:
13479-25KG-H:
13479-5KG-R:
13479-4X5KG-R:
13479-6X2.5KG-R:
13479-6X500G-R:
13479-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック