BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
0.41 hPa ( 25 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
有効性
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
動粘度
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
密度
4.93 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1047600000:
MX11047602500:
1047602503:
1047609050:
1047602500:
1047608889:
試験成績書(COA)