グレード
reagent
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or chunks
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオ硫酸ナトリウムは、チオ硫酸塩とナトリウムイオンで構成され、化学式Na2S2O3で表される無機塩です。一般的な還元剤であり、合成化学において有用な硫黄源です。
アプリケーション
チオ硫酸ナトリウムは以下として使用できます:
- 他の2つの成分(アルコールと有機ハロゲン化物)の存在下でC-S-C結合が形成される、水性条件下での非対称アリールスルフィドの合成における成分。
- 炭素材料の活性化試薬。
- 水-アセトニトリル溶媒混合物中で脱水剤DMC(塩化2-クロロ-1,3-ジメチルイミダゾリニウム)を使用して無保護糖を直接縮合することによりS-グリコシルチオ硫酸塩(グリコシルブンテ塩)を合成する際の試薬。
- Cu触媒を使用したSN2機構によるブンテ塩の合成におけるハロゲン化アルキルを含む試薬。
- パラジウム触媒によるクロスカップリング反応によるハロゲン化アリールからアリールチオールの合成における試薬。
幅広く有用な、チオ硫酸による様々なジアミン-CuCN複合体の合成に応用できます。
特徴および利点
チオ硫酸ナトリウムは:
- 安定
- 環境にやさしい
- 無臭
- 安価。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
217263-BULK:
217263-2.5KG-D:
217263-5G:
217263-250G-D:
217263-5G-D:
217263-2.5KG:
217263-250G:
217263-VAR-D:
217263-1KG-D:
217263-1KG:
217263-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xin Yan Hou et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 125, 285-289 (2014-02-22)
In this study, triangular silver nanoplates (TAg-NPs) were used to detect trace Cysteine concentration in the presence of sodium thiosulfate (Na2S2O3). Study showed that the TAg-NPs could be gently etched by Cysteine with the concentration of 1.0×10(-7) mol L(-1) through
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1001-1001 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 542-542 (1994)
Crystal Structures of a Series of Complexes Produced by Reaction of Copper(I) Cyanide with Diamines.
Fred B. Stocker et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 984-991 (2001-10-24)
A new synthetic procedure developed recently in our laboratories has made possible the synthesis of variety of new complexes of CuCN with diamines. Synthesis was effected by adding the ligand to a solution of CuCN in aqueous sodium thiosulfate. This