Merck
SMB00539
Sigma-Aldrich
6′′,6′′-Dimethylpyrano[2′′,3′′:7,8]flavone
≥95% (LC/MS-UV)
別名:
8,8-dimethyl-2-phenylpyrano[2,3-f]chromen-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16O3
CAS番号:
分子量:
304.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C=CC2=C(C=CC3=C2OC(C4=CC=CC=C4)=CC3=O)O1
InChI
1S/C20H16O3/c1-20(2)11-10-15-17(23-20)9-8-14-16(21)12-18(22-19(14)15)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
InChI Key
RBKWJAHRWPDNPM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3