Merck
SMB00520
Sigma-Aldrich
2-(2-Acetyl-3-hydroxy-5-methoxyphenyl)acetic acid
≥95% (LC/MS-UV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O5
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(OC)=CC(CC(O)=O)=C1C(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-6(12)11-7(4-10(14)15)3-8(16-2)5-9(11)13/h3,5,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
UYUOIPIOTPMHKV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)