Merck
SMB00202
Sigma-Aldrich
Undulatoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O9
CAS番号:
分子量:
354.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2O1
InChI
1S/C16H18O9/c1-6-2-8(18)12-9(19)3-7(4-10(12)23-6)24-16-15(22)14(21)13(20)11(5-17)25-16/h2-4,11,13-17,19-22H,5H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI Key
BYYDEEAJCDGLER-YMILTQATSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00202-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)