Key Documents
SMB00512
Sigma-Aldrich
Phomalone
≥95% (LC/MS-UV)
別名:
1-[2,4-dihydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxyphenyl]butan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O5
CAS番号:
分子量:
254.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CCO
InChI
1S/C13H18O5/c1-3-4-9(15)12-11(18-2)7-10(16)8(5-6-14)13(12)17/h7,14,16-17H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
PTBQWWHUOMDVFS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
アプリケーション
Antifungal metabolite
生物化学的/生理学的作用
Shows antagonistic activity in agar culture and on aspen chips against the aspen decay fungus Phellinus tremulae and the blue strain fungus Ophiostoma crassivaginata.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3