Merck
SMB00571
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dichloroasterrate
≥95% (LC/MS-UV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16Cl2O8
CAS番号:
分子量:
431.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(Cl)C(O)=C(C(OC)=O)C(OC2=C(C(OC)=O)C=C(O)C=C2OC)=C1Cl
InChI
1S/C18H16Cl2O8/c1-7-12(19)14(22)11(18(24)27-4)16(13(7)20)28-15-9(17(23)26-3)5-8(21)6-10(15)25-2/h5-6,21-22H,1-4H3
InChI Key
UWTOESDPWKUNBD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
生物化学的/生理学的作用
Cytotoxic, antimicrobial, antinematodal activity
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ting Lin et al.
Natural product research, 23(1), 77-85 (2009-01-14)
Twelve compounds that belonged to five structure types, namely saturated dibenzylbutyrolactone lignans (1-3), sesterterpenoids (4-6), anthraquinone (questin, 7), benzophenone (dihydrogeodin, 8) and diphenyl ethers (9-12), were isolated from the extract of the strain Aspergillus sp. F1, which was isolated from