Merck
196533
Sigma-Aldrich
1,3-ベンゼンジメタノール
98%
別名:
m-キシレン-α,α′-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
138.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
154-159 °C/13 mmHg (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-ベンゼンジメタノールは、一連の架橋結合したポリ(オルトカーボネート)の合成に使用されましたe-edge-[60]フラーレニルメタノジヒドロピロール付加物の調製に必要な、混合連結系の合成にも使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
196533-100G:
196533-VAR:
196533-BULK:
196533-10G:
196533-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regioselective Synthesis of Novel e-Edge-[60] fullerenylmethanodihydropyrroles and 1, 2-Dihydromethano [60] fullerenes.
Chaker L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(24), 5158-5162 (2005)
Cross-linked poly (orthocarbonate) s as organic solvent sorbents.
Sonmez HB and Wudl F.
Macromolecules, 38(5), 1623-1626 (2005)