Merck
SMB00093
Sigma-Aldrich
Pipernonaline
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27NO3
CAS番号:
分子量:
341.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(\C=C\CCCC\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C21H27NO3/c23-21(22-14-8-5-9-15-22)11-7-4-2-1-3-6-10-18-12-13-19-20(16-18)25-17-24-19/h6-7,10-13,16H,1-5,8-9,14-15,17H2/b10-6+,11-7+
InChI Key
PKLGRWSJBLGIBF-JMQWPVDRSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00093-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhuang Jin et al.
Phytotherapy research : PTR, 23(8), 1194-1196 (2009-01-28)
A bioassay-guided isolation of an ethanol extract of the fruit of Piper longum L. yielded piperlonguminine, piperine and pipernonaline, as the main antihyperlipidemic constituents. They exhibit appreciable antihyperlipidemic activity in vivo, which is comparable to that of the commercial antihyperlipidemic
Seung Woong Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(16), 4544-4546 (2008-08-02)
Eight alkamides 1-8 were isolated by bioassay-guided isolation of EtOH extracts of the fruits of Piper longum and Piper nigum (Piperaceae). Their structures were elucidated by spectroscopic analysis ((1)H, (13)C NMR, and ESI-MS) as follows: guineensine (1), retrofracamide C (2)