Merck
G1046
Sigma-Aldrich
[6]-ジンゲロール
≥98% (HPLC)
別名:
3-デカノン, 5-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-, (5S)-, 5-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3-デカノン, 6-ジンゲロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26O4
CAS番号:
分子量:
294.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
保管条件
protect from light
under inert gas
溶解性
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChI Key
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
[6]-ジンゲロールはアポトーシス、細胞周期調節、細胞傷害活性及び血管新生の阻害に関係しています。本化合物は、セロトニン遊離及び血小板凝集を妨げます。ジンゲロールは、免疫調節作用、抗アポトーシス作用、抗高血糖作用、抗高脂血症作用及び制吐作用を有しています。
アプリケーション
[6]-ジンゲロールは以下の用途に使用されています:
  • 一過性受容体電位(TRP)チャネルに対する効果の研究
  • 非アルコール性脂肪肝の実験モデルにおける効果の研究
  • A549細胞株におけるミクロソームプロスタグランジンE2シンターゼ1(mPGES-1)、グリコーゲンシンターゼキナーゼ3β(GSK-3β)及びβ-カテニン経路に対する効果の判定
  • db/dbマウスの糖尿病性腎症(DN)に対する6-ショウガオール(6-SG)の効果の分析
生物化学的/生理学的作用
ショウガ(Zingiber officinale)の中にある、抗酸化活性を持つ生物活性化合物で、抗炎症剤および抗がん剤として作用します。 [6]-ジンゲロールは、マクロファージによる炎症性サイトカインの放出を下方制御します。[6]-ジンゲロールは、フォルボールエステルで刺激したマウスの皮膚で、p38 MAPキナーゼとNF-κBの活性化をブロッキングすることにより、COX-2の発現を阻害することが分かっています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G1046-5MG:
G1046-BULK:
G1046-10MG-PW:
G1046-10MG:
G1046-5MG-PW:
G1046-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
8-Shogaol phyproof® Reference Substance
PHL83910
8-Shogaol
[8]-ジンゲロール phyproof® Reference Substance
PHL89202
[8]-ジンゲロール
USP
USP
1291504
Powdered ginger
[10]-ジンゲロール phyproof® Reference Substance
PHL89203
[10]-ジンゲロール
10-Shogaol phyproof® Reference Substance
PHL83911
10-Shogaol
Effects of ginger and its pungent constituents on transient receptor potential channels
Kim YS, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 38(6), 1905-1914 (2016)
Poovvathingal Haris et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 124-131 (2018-02-20)
6-Gingerol [5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) decan-3-one], the bio-active ingredient of the popular Indian spice ginger (Zingiber officinale Roscoe), is well-known for its pharmacological and physiological actions. The potent antioxidant, antiemetic, antiulcer, antimicrobial, analgesic, hypoglycemic, antihypertensive, antihyperlipidemic, immunostimulant, anti-inflammatory, cardiotonic, and cancer prevention activities
[6]-Gingerol dampens hepatic steatosis and inflammation in experimental nonalcoholic steatohepatitis
Tzeng TF, et al.
Phytomedicine, 22(4), 452-461 (2015)
Effect of Herbal Supplement-Drug Interactions on Therapeutic Drug Monitoring
Chin AC and Baskin LB
Therapeutic Drug Monitoring, 417-445 (2012)
Revealing the effect of 6-gingerol, 6-shogaol and curcumin on mPGES-1, GSK-3beta and beta-catenin pathway in A549 cell line
Eren D and Betul YM
Chemico-Biological Interactions, 258, 257-265 (2016)
資料
NF-κB and Inflammation