528124
Piperlongumine
A cell-permeable, orally bioavailable natural product isolated from the plant species, Piper longum L, which selectively induces cell death in cancer cells that express both wild-type and mutant p53.
別名:
Piperlongumine, Piplartine, (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1N(C(/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)CCC=C1
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
InChI Key
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
528124-25MG:
528124-MG:
試験成績書(COA)