About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO3
CAS番号:
分子量:
287.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(\C=C\CCc1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H21NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h3,7-9,12H,1-2,4-6,10-11,13H2/b7-3+
InChI Key
QHWOFMXDKFORMO-XVNBXDOJSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00097-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tushar Joshi et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 39(3), 823-840 (2020-01-23)
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo) causes bacterial leaf blight (BLB) of rice which results in a huge loss in production. Many chemicals are used to control BLB disease. However, these chemicals are toxic to the environments, animals and human beings.