Merck
PHL86199
Piperlonguminine
phyproof® Reference Substance
別名:
N-Isobutylpiperamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19NO3
CAS番号:
分子量:
273.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI Key
WHAAPCGHVWVUEX-GGWOSOGESA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86199-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)