Merck
89013
Supelco
ミリセチン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
3,3′,4′,5,5′,7-ヘキサヒドロキシフラボン, カンナビスセチン, ミリセチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O8
CAS番号:
分子量:
318.24
Beilstein:
332331
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
expiry date on the label
limited shelf life
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
InChI Key
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus hypericum primula
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Jan Code
89013-BULK:
89013-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)