Merck
74872
Supelco
ルチン 三水和物
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
クエルセチン3-ルチノシド 三水和物, ビタミンP 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
664.56
Beilstein:
75455
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
expiry date on the label
limited shelf life
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
InChI Key
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hedera humulus hypericum lycium pimpinella primula sambucus serenoa
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74872-100MG:
74872-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)