Merck
00300590
ルチン 三水和物
primary reference standard
別名:
クエルセチン3-ルチノシド 三水和物, ビタミンP 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
664.56
Beilstein:
75455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
InChI Key
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
生薬物質の分析における標準物質です。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hedera humulus hypericum lycium pimpinella primula sambucus serenoa
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00300590-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Nattapon Supkamonseni et al.
Indian journal of experimental biology, 52(10), 965-971 (2014-10-28)
In vitro study revealed that pancreatic lipase inhibitory activity of C. asiatica extract was significantly higher than rutin but lower than orlistat, an anti-obesity drug. alpha-Amylase inhibitory activities of C. asiatica extract and rutin were significantly lower than acarbose, an
Snezana Agatonovic-Kustrin et al.
Journal of chromatography. A, 1385, 103-110 (2015-02-11)
The present study describes a simple high performance thin layer chromatographic (HPTLC) method for the simultaneous quantification of apigenin, chamazulene, bisabolol and the use of DPPH free radical as a post-chromatographic derivatization agent to compare the free radical scavenging activities