Merck
SHCLNG
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNA
Bacterial Stock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION® TRC shRNA大腸菌グリセロールストックは、複製可能なshRNAプラスミドが得られます。このプラスミドは直接形質移入することも可能であり、レンチウイルス粒子にパッケージングすることもできます。
弊社の網羅的なshRNA製品は、15,000種類のヒト遺伝子と15,000種類のマウス遺伝子をターゲットとした150,000種類を超えるshRNAプレクローンコンストラクトを基盤としています。shRNAライブラリーは、遺伝子ファミリーセット、キナーゼやイオンチャネルなどの特定の機能に関連する遺伝子コレクション、遺伝子ターゲットセット、任意の遺伝子をターゲットとするshRNAクローンセット、個別のshRNAクローンとして販売しています。弊社のshRNAとレンチウイルスの生産プラットフォームには、お客様のRNAi研究のニーズに対応できる優れた品質とサービスを提供するため、最新のロボット技術、液体処理技術、研究室情報中央管理システム(LIMS)を採用した専用研究室を備えています。
アプリケーション
MISSION® shRNA は、損傷によって調節されるオートファジー調節因子(DRAM)および p73 ノックダウン細胞株の作成に使用されています。また、レンチウイルスの生成および遺伝子ノックダウンでの用途、ならびに卵巣がんの進展における PAX8(ペアボックス 8)の機能調査の用途があります。
その他情報
プロトコールとアプリケーションデータに関しては、sigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
この製品の使用は、ひとつ以上のライセンス契約の対象となります。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHCLNG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A role for PAX8 in the tumorigenic phenotype of ovarian cancer cells
Di P, et al.
BMC Cancer, 14(1), 292-292 (2014)
Inhibition of damage-regulated autophagy modulator-1 (DRAM-1) impairs neutrophil differentiation of NB4 APL cells
Humbert M, et al.
Leukemia Research, 36(12), 1552-1556 (2012)
Nicola Currey et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 7(4), 819-839 (2019-03-05)
The early events by which inflammation promotes cancer are still not fully defined. The MCC gene is silenced by promoter methylation in colitis-associated and sporadic colon tumors, but its functional significance in precancerous lesions or polyps is not known. Here
Dan J Bare et al.
PloS one, 15(5), e0227522-e0227522 (2020-05-07)
Expression of the voltage gated proton channel (Hv1) as identified by immunocytochemistry has been reported previously in breast cancer tissue. Increased expression of HV1 was correlated with poor prognosis and decreased overall and disease-free survival but the mechanism of its
Evidence of an oncogenic role of aberrant TOX activation in cutaneous T-cell lymphoma
Huang Y, et al.
Blood, 125(9), 1435-1443 (2015)
資料
MISSION® Lentiviral shRNA
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.