Merck
SHCLND
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNA
Purified DNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION® TRC shRNA により精製したプラスミド DNA フォーマットは、各コンストラクトからの DNA 調製の手間を省きます。DNA は一過性または安定なトランスフェクションに直接使用できます。 さらにこれらのプラスミドは、レンチウイルス粒子を生成するための細胞株パッケージ中のパッケージプラスミドと組み合わせることができます。1 μg の DNA が、ターゲットセット中の各コンストラクト用に提供されます。
弊社の網羅的なshRNA製品は、15,000種類のヒト遺伝子と15,000種類のマウス遺伝子をターゲットとした150,000種類を超えるshRNAプレクローンコンストラクトを基盤としています。shRNAライブラリーは、遺伝子ファミリーセット、キナーゼやイオンチャネルなどの特定の機能に関連する遺伝子コレクション、遺伝子ターゲットセット、任意の遺伝子をターゲットとするshRNAクローンセット、個別のshRNAクローンとして販売しています。弊社のshRNAとレンチウイルスの生産プラットフォームには、お客様のRNAi研究のニーズに対応できる優れた品質とサービスを提供するため、最新のロボット技術、液体処理技術、研究室情報中央管理システム(LIMS)を採用した専用研究室を備えています。
アプリケーション
MISSION® shRNA は以下に使用されています:
  • ZO-1 (zonula occludens-1) ノックダウンの作成
  • アイソジェニックな MCF10 モデルにおける LIF (白血病阻害因子) 発現のノックダウン
  • n MIN6 膵臓β細胞中の核内因子赤血球 2 様 1 のノックダウン
その他情報
プロトコールとアプリケーションデータに関しては、sigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
この製品の使用は、ひとつ以上のライセンス契約の対象となります。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Epigenetic up-regulation of leukemia inhibitory factor (LIF) gene during the progression to breast cancer
Shin JE, et al.
Molecules and Cells, 31(2), 181-189 (2011)
Stage-specific roles of FGF2 signaling in human neural development
Grabiec M, et al.
Stem Cell Research, 17(2), 330-341 (2016)
Deficiency of long isoforms of Nfe2l1 sensitizes MIN6 pancreatic beta cells to arsenite-induced cytotoxicity
Cui Q, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 329(2), 67-74 (2017)
Eva Ramos-Fernández et al.
Scientific reports, 11(1), 7395-7395 (2021-04-03)
Wnt signaling plays a key role in neurodevelopment and neuronal maturation. Specifically, Wnt5a stimulates postsynaptic assemblies, increases glutamatergic neurotransmission and, through calcium signaling, generates nitric oxide (NO). Trying to unveil the molecular pathway triggering these postsynaptic effects, we found that
Zhonglun Liu et al.
Oncology letters, 17(4), 3783-3789 (2019-03-19)
Resveratrol is one of the most promising phytoalexins for use as an anti-cancer agent, which is present in the skin of red grapes and berries. Resveratrol has been demonstrated to modulate a number of signalling pathways that are involved in
資料
MISSION® Lentiviral shRNA
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.