安全性情報
SHC016H
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particles, High Titer
Targets no known genes from any species
別名:
MISSION®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
The MISSION pLKO.1-puro Non-Target shRNA Control Transduction Particles, High Titer contain an shRNA insert that does not target any known genes from any species, making it useful as a negative control in experiments using the MISSION shRNA library clones. This allows one to examine the effect of transduction of a short-hairpin on gene expression and interpret the knockdown effect seen with shRNA clones. Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells respectively. In addition, self-inactivating replication incompetent viral particles can be produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging plasmids.
High titer virus is useful when performing in vivo research.
アプリケーション
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Najim Lahrouchi et al.
Nature communications, 10(1), 1180-1180 (2019-03-14)
A failure in optic fissure fusion during development can lead to blinding malformations of the eye. Here, we report a syndrome characterized by facial dysmorphism, colobomatous microphthalmia, ptosis and syndactyly with or without nephropathy, associated with homozygous frameshift mutations in