安全性情報
SAB5700859
Sigma-Aldrich
Anti-MT-CYB antibody produced in rabbit
別名:
CYTB, MT-CYB, MTCYB, Mt-Cyb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
western blot: 1:200-1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
43
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1.02 mg/ml
テクニック
western blot: 1:200-1:1000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... mt-Cytb(17711)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-CYB (NP_904340.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700859-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)