安全性情報
SAB5700643
Sigma-Aldrich
Anti-RIG-I/DDX58 antibody produced in rabbit
別名:
DDX58, RIG-I, RIGI, RLR-1, SGMRT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
101
106
交差性
human
濃度
2.38 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDX58(23586)
詳細
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. This gene encodes a protein containing RNA helicase-DEAD box protein motifs and a caspase recruitment domain (CARD). It is involved in viral double-stranded (ds) RNA recognition and the regulation of immune response.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 830 to the C-terminus of human RIG-I / DDX58 (NP_055129.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700643-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)