安全性情報
06-1433
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Basic fibroblast growth factor receptor 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-like tyrosine kinase 2, FLT-2, Proto-oncogene c-Fgr, CD331
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
cell based assay: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
遺伝子情報
human ... FGFR1(2260)
詳細
FGFR-1(線維芽細胞増殖因子受容体1)は、塩基性線維芽細胞増殖因子ファミリーメンバーのタンパク質であり、前立腺肥大症の誘発と増殖に重要であると考えられています。FGFR-1が不足すると着床後の死亡を引き起こし、ニューロファシンと神経突起伸長に関連しています。最近、FGFR-1の発現が腎細胞がん患者で増加していることが判明しました。FGFR-1は初期の四肢形成にも関与している可能性があります。
特異性
この抗体はTyr653/Tyr654がリン酸化されたFGFR-1を認識します。
免疫原
Tyr653/Tyr654がリン酸化されたヒトFGFR-1に相当するKLH結合直鎖ペプチド
エピトープ:リン酸化Tyr653/Tyr654
アプリケーション
この抗リン酸化FGFR-1(Tyr653/Tyr654)抗体を用いたリン酸化FGFR-1(Tyr653/Tyr654)の検出は、WB、細胞機能アッセイでの使用が検証されています。
ペプチド阻害アッセイ:0.2 µg/mLで使用、FGFR-1をトランスフェクトしたHEK293T細胞でペプチドを阻害できます。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
サイトカイン・サイトカイン受容体
品質
FGFR-1をトランスフェクトし、λホスファターゼ処理済みおよび未処理のHEK293T細胞において、ウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、FGFR-1をトランスフェクトし、λホスファターゼ処理済みおよび未処理の10 µgのHEK293T細胞において、FGFR1を検出しました。
ターゲットの説明
実測値:約145 kDa
FGFR-1には19のアイソフォームがあり、8つの潜在的なグリコシル化部位があるため、予想される受容体のサイズは未熟型が120 kDa、成熟型は増加して145 kDaになります(Hisaoka, K., et al. (2011).JBC.286(24):21118-21128)。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
未処理およびλホスファターゼ処理済みのFGFR-1トランスフェクトHEK293T細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1433:
06-1433-KL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LTBP-2 Has a Single High-Affinity Binding Site for FGF-2 and Blocks FGF-2-Induced Cell Proliferation.
Menz, C; Parsi, MK; Adams, JR; Sideek, MA; Kopecki, Z; Cowin, AJ; Gibson, MA
Testing null
Álvaro Quintanal-Villalonga et al.
EBioMedicine, 53, 102683-102683 (2020-03-03)
Fibroblast growth factor receptor (FGFR)1 and FGFR4 have been associated with tumorigenesis in a variety of tumour types. As a therapeutic approach, their inhibition has been attempted in different types of malignancies, including lung cancer, and was initially focused on
Shichao Huang et al.
Stem cell reports, 8(1), 84-94 (2017-01-12)
Promoting neurogenesis is a promising strategy for the treatment of cognition impairment associated with Alzheimer's disease (AD). Ganoderma lucidum is a revered medicinal mushroom for health-promoting benefits in the Orient. Here, we found that oral administration of the polysaccharides and
Jakub Szymczyk et al.
Frontiers in oncology, 12, 1011762-1011762 (2022-10-25)
Cancer drug resistance is a common, unpredictable phenomenon that develops in many types of tumors, resulting in the poor efficacy of current anticancer therapies. One of the most common, and yet the most complex causes of drug resistance is a
Flora Cimmino et al.
Cancer cell international, 22(1), 174-174 (2022-05-01)
FGFR1 regulates cell-cell adhesion and extracellular matrix architecture and acts as oncogene in several cancers. Potential cancer driver mutations of FGFR1 occur in neuroblastoma (NB), a neural crest-derived pediatric tumor arising in sympathetic nervous system, but so far they have