抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NN18, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~160 kDa
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using rat brain extract
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human bone marrow neuroblast SHSY5Y cell line
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain sections
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
SAB4200740-100UL:
SAB4200740-VAR:
SAB4200740-BULK:
試験成績書(COA)