結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | PHR2019 | PHR2018 | PHR2036 |
---|---|---|---|
format neat | format neat | format neat | format neat |
Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
packaging pkg of 20 mg | packaging pkg of 20 mg | packaging pkg of 20 mg | packaging pkg of 20 mg |
詳細
特異性
免疫原
物性
物理的形状
再構成
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB3701178-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック