Key Documents
SAB1305445
Sigma-Aldrich
ANTI-VIMENTIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
VIM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
53652 Da
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
immunohistochemistry: 1:500
western blot: 1:4000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
関連するカテゴリー
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)