Merck
S5758
Sigma-Aldrich
テトラチオン酸ナトリウム 二水和物
≥98% (titration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO3SS2SO3Na · 2H2O
CAS番号:
分子量:
306.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
溶解性
H2O: 200 + 4mL H2O mg, clear to hazy, colorless to faintly yellow
密度
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Gaussia princeps ルシフェラーゼ:酸化タンパク質フォールディングのための生物発光基質:生物発光基質として Gaussia princeps ルシフェラーゼを利用し、タンパク質の酸化的フォールディングへの影響を研究するためにテトラチオン酸ナトリウム二水和物を使用した研究です。この研究により、生化学アッセイにおけるタンパク質化学と生物発光アプリケーションの理解が深まります(Yu T et al., 2018)。
  • https://doi.org/10.2174/092986612800190973
    https://doi.org/10.1080/10826068.2011.544230
    https://doi.org/10.11150/kansenshogakuzasshi.83.380
  • テトラチオン酸ナトリウムのシステインとの反応についての分光学的研究:この研究は、テトラチオン酸ナトリウム二水和物とシステインの反応を調査するために分光学的手法を活用し、生化学および分子生物学における化学的相互作用や、その応用の可能性についての知見を提供しています(Church JS et al., 2008)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S5758-25G:
S5758-BULK:
S5758-100G:
S5758-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poul Bennekou et al.
Blood cells, molecules & diseases, 48(2), 102-109 (2011-12-06)
The vanadate-induced increase in passive uptake of calcium and cobalt and their interference were studied in human red cells using (45)Ca and (57)Co as tracers. Vanadate is a potent inhibitor of the Ca-pump in red cells, although in fed cells
Rich Boden et al.
Environmental microbiology, 12(10), 2688-2699 (2010-05-21)
A new pathway of dimethylsulfide (DMS) metabolism was identified in a novel species of Gammaproteobacteria, Methylophaga thiooxidans sp. nov., in which tetrathionate (S(4)O(6)(2-)) was the end-product of DMS oxidation. Inhibitor evidence indicated that DMS degradation was initiated by demethylation, catalysed
Parameth Thiennimitr et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(42), 17480-17485 (2011-10-05)
Conventional wisdom holds that microbes support their growth in vertebrate hosts by exploiting a large variety of nutrients. We show here that use of a specific nutrient (ethanolamine) confers a marked growth advantage on Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium)
Bomba Dam et al.
Research in microbiology, 158(4), 330-338 (2007-05-19)
Chemolithotrophic oxidation of reduced sulfur compounds was studied in the betaproteobacterium Tetrathiobacter kashmirensis in correlation with its transposon (Tn5-mob)-inserted mutants impaired in sulfur oxidation (Sox(-)) and found to be carried out via the tetrathionate intermediate (S(4)I) pathway. The group of
Mei Kikumoto et al.
Applied and environmental microbiology, 79(1), 113-120 (2012-10-16)
Thiosulfate dehydrogenase is known to play a significant role in thiosulfate oxidation in the acidophilic, obligately chemolithoautotroph, Acidithiobacillus ferrooxidans. Enzyme activity measured using ferricyanide as the electron acceptor was detected in cell extracts of A. ferrooxidans ATCC 23270 grown on