About This Item
化学式:
KOSO2SSSO3K
CAS番号:
分子量:
302.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥98.0% (titration)
フォーム
powder
密度
2.96 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラチオン酸カリウムは、 テトラチオン酸のカリウム塩です。テトラチオン酸カリウムは通常、 白色またはオフホワイトの結晶性固体として存在し、 水溶性です。当社は研究用に純度 ≥98 % のものを 提供しています。これは、ジスルフィド結合によって形成された硫酸の二量体です。微生物学の分野では、 テトラチオネートブロスの材料として広く使用されています。
アプリケーション
テトラチオン酸カリウム(K2S4O6)は、特に化学や生物の分野における研究開発(R&D)で広く使用されています。その主な用途として、化学反応の酸化剤として作用する。チオ硫酸塩に容易に還元されるため、酸化還元系の幅広い用途で有用な還元剤となる。数種の化合物の分析方法における試薬として使用する、などがあります。例えば、溶液中のヨウ素の微量をヨウ素滴定法で測定する場合などです。材料科学では、硫黄含有物質の合成や、硫黄化合物による金属の腐食研究に適用されることがあります。ある研究では、熱機械処理された微細構造の応力腐食割れを試験するために使用されています。無電解金めっき液の前駆体として使用されており、プリント基板(PCB)のニッケル腐食防止に使用されています。 触媒作用:酸化還元プロセスに組み込まれているため、一部の化学反応において触媒または共触媒として使用することができます。 環境学-環境学の分野で有用であり、例えば、土壌、水、大気サンプル中の硫黄化合物の定量化などに使用されます。 生物学では、テトラチオン酸カリウムは微生物の硫黄代謝の研究における試薬として使用されることがあります。微生物による硫黄酸化経路に関する研究で使用されています。また、繊維産業では漂白剤として応用されています。テトラチオン酸カリウム(K2S4O6)は、Acidithiobacillus caldus のバッチ培養におけるエネルギー源として使用することができます。 K2S4O6 は、Cu-Sn 合金の電気めっき用の電解質組成物を調製するための添加剤(ピット防止剤)として使用できます。また、酸性水溶液中における、鉛と硫黄のニッケルへの吸着競争の研究にも使用できます。K2S4O6 は、硫黄の酸安定源であり、大量の H2S を生成しないため、他の硫黄種よりも好まれます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2926-BULK:
P2926-25G:
P2926-100G:
P2926-VAR:
P2926-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhanna Bugaytsova et al.
European journal of biochemistry, 271(2), 272-280 (2004-01-14)
The moderately thermophilic bacterium Acidithiobacillus caldus is found in bacterial populations in many bioleaching operations throughout the world. This bacterium oxidizes elemental sulfur and other reduced inorganic sulfur compounds as the sole source of energy. The purpose of this study
the crystal structure of Potassium tetrathionate, K2S4O6
Stewart JM and Szymanski JT
Acta Crystallographica, B35, 1971-1974 (1979)
Engineered bacteria can function in the mammalian gut long-term as live diagnostics of inflammation.
David T Riglar et al.
Nature biotechnology, 35(7), 653-658 (2017-05-30)
Bacteria can be engineered to function as diagnostics or therapeutics in the mammalian gut but commercial translation of technologies to accomplish this has been hindered by the susceptibility of synthetic genetic circuits to mutation and unpredictable function during extended gut
Daniel B Grabarczyk et al.
PloS one, 12(3), e0173395-e0173395 (2017-03-04)
The Sox pathway found in many sulfur bacteria oxidizes thiosulfate to sulfate. Pathway intermediates are covalently bound to a cysteine residue in the carrier protein SoxYZ. We have used biochemical complementation by SoxYZ-conjugates to probe the identity of the intermediates
Kristina N-M Daeffler et al.
Molecular systems biology, 13(4), 923-923 (2017-04-05)
There is a groundswell of interest in using genetically engineered sensor bacteria to study gut microbiota pathways, and diagnose or treat associated diseases. Here, we computationally identify the first biological thiosulfate sensor and an improved tetrathionate sensor, both two-component systems