Merck
R9759
Sigma-Aldrich
ラット血清
別名:
血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rat
品質水準
無菌性
non-sterile
含みます
preservative
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラット血清は通常の供与個体数からプールされます。
アプリケーション
ラット血清はブロッキング試薬および免疫測定におけるコントロールとして使用されています。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
R9759PROC:
R9759-5ML:
R6273-1ML-PW:
R8402-500UL-PW:
R9759-PH:
R9759-5ML-PW:
R9759-10ML-PW:
R9759-10ML:
R9759-BULK:
R9759-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Friederike Attig et al.
International journal of molecular sciences, 20(13) (2019-07-03)
(1) Background: Canine distemper virus (CDV)-induced demyelinating leukoencephalitis (CDV-DL) in dogs and Theiler's murine encephalomyelitis (TME) virus (TMEV)-induced demyelinating leukomyelitis (TMEV-DL) are virus-induced demyelinating conditions mimicking Multiple Sclerosis (MS). Reactive oxygen species (ROS) can induce the degradation of lipids and
James Duffy et al.
Nanoscale, 10(26), 12797-12804 (2018-06-28)
Advances in prevention, diagnosis and therapy are coupled to innovation and development of new medical tools, leading to improved patient prognosis. We developed an automatic biosensor platform that could provide a non-invasive, rapid and personalised diagnosis using nanomechanical cantilever sensors.
John T Li et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(1), 87-95 (2015-05-24)
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a devastating disorder characterized by increased alveolar permeability with no effective treatment beyond supportive care. Current mechanisms underlying ARDS focus on alveolar endothelial and epithelial injury caused by products of innate immune cells and
Pulak Ranjan Nath et al.
Cancer immunology research, 7(9), 1547-1561 (2019-08-01)
Elevated CD47 expression in some cancers is associated with decreased survival and limited clearance by phagocytes expressing the CD47 counterreceptor SIRPα. In contrast, elevated CD47 mRNA expression in human melanomas was associated with improved survival. Gene-expression data were analyzed to
Petar N Grozdanov et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 84(1), 80-92 (2006-02-08)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), recently cloned in several laboratories, including ours, causes a third form of autosomal dominant hypercholesterolemia. Its mechanism of action remains unclear. We studied the expression and subcellular localization of PCSK9 in fetal and adult