670820
Pam3-Cys-OH
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
別名:
N-α-パルミトイル-S-[2,3-ビス(パルミトイルオキシ)-(2RS)-プロピル]-L-システイン, パルミトイル-Cys((RS)-2,3-ジ(パルミトイルオキシ)-プロピル)-OH
About This Item
おすすめの製品
製品名
Pam3-Cys-OH, ≥98.0% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CSCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C54H103NO7S/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-51(56)55-50(54(59)60)48-63-47-49(62-53(58)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)46-61-52(57)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h49-50H,4-48H2,1-3H3,(H,55,56)(H,59,60)/t49?,50-/m0/s1
InChI Key
PZFZLRNAOHUQPH-GOOVXGPGSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670820-250MG:
670820-BULK:
670820-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック