グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder or crystals
不純物
10.5-20.0% water (Karl Fischer)
pH
4-6 (25 °C, 30.6 g/L)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
密度
2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)SSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O6S4.2H2O/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;;/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
HAEPBEMBOAIUPN-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72030-INTR:
72030-25G:
72030-VAR-D:
72030-VAR:
72030-BULK:
72030-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)