アッセイ
≥98%
形状
powder
色
light yellow
溶解性
chloroform/methanol (2:1): complete 10 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
InChI Key
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4257-BULK:
S4257-VAR:
S4257-10MG:
S4257-25MG:
S4257-10MG-PW:
S4257-25MG-PW:
試験成績書(COA)