詳細
Sphingomyelin (Egg, Chicken)
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (860061P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (860061P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860061P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChI Key
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
スフィンゴミエリンと関連脂質
アプリケーション
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
860061P-1G:
860061P-VAR:
860061P-BULK:
860061P-25MG:
860061P-200MG:
試験成績書(COA)