アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
acetic acid: 5 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(OC[C@H](NC=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
InChI Key
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
詳細
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
生物化学的/生理学的作用
Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
警告
再構成
その他情報
Naundorf, A. and Klaffke, W. 1996. Carbohydr. Res. 285, 141.
Slife, C.W., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 10371.
WGK
WGK 3
Jan Code
567706-100MG:
567706-MG:
試験成績書(COA)