製品名
モノシアロガングリオシドGM2 ウシ脳由来, ≥95% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
保管温度
−20°C
InChI
1S/C68H123N3O26/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-51(81)71-44(45(78)33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-2)40-90-65-58(86)57(85)60(49(38-74)93-65)95-66-59(87)63(61(50(39-75)94-66)96-64-53(70-43(4)77)56(84)55(83)48(37-73)92-64)91-41-68(67(88)89)35-46(79)52(69-42(3)76)62(97-68)54(82)47(80)36-72/h31,33,44-50,52-66,72-75,78-80,82-87H,5-30,32,34-41H2,1-4H3,(H,69,76)(H,70,77)(H,71,81)(H,88,89)/b33-31+/t44-,45+,46-,47+,48+,49+,50+,52+,53+,54+,55-,56+,57+,58+,59+,60+,61-,62+,63+,64-,65-,66-,68-/m1/s1
InChI Key
USMMPBVNWHAJBE-YMEOXFOQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
- イヌ後根神経節(DRG)ニューロンを用いた神経突起伸長および神経生存に対するGM2補給およびすべての細胞ガングリオシド亜種の欠乏の効果の研究
- ヒト前立腺がん(CaP)細胞のガングリオシドシグネチャーを分析するための高速薄層クロマトグラフィー(HPTLC)の参照スタンダードならびに酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)の抗原として
- GM1合成酵素のin vitro 活性アッセイを実施するための反応バッファーの成分として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8397-.5MG:
G8397-1MG-PW:
G8397-BULK:
G8397-VAR:
G8397-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック