Merck
850335P
Avanti
12:0 PC (DLPC)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジドデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン、DLPC、PC(12:0/12:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H64NO8P
CAS番号:
分子量:
621.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850335P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850335P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850335P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850335P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m0/s1
InChI Key
IJFVSSZAOYLHEE-PMERELPUSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Avantiが提供しているホスファチジルコリン製品のリストは、さまざまな物理的性質を持つ化合物を提供するようにデザインされています。提供されている製品には、短鎖(C3-C8は水溶性で吸湿性)、飽和、多価不飽和、および混酸PCなどがあります。すべての製品はHPLC精製され、製品を酸化や加水分解から守るために特別な予防措置が取られています。
ホスファチジルコリン(PC)は二重層形成脂質です。哺乳類の膜組織において最も多く存在するリン脂質です。また、結腸の粘膜層の重要な成分でもあります。
アプリケーション
12:0 PC (DLPC)は、エレクトロスプレー質量分析(ESI-MS)によるホスファチジルコリン(PC)の定量のためのリン脂質(PL)スタンダードとしての使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルコリン(PC)は、粘液内で界面活性物質として機能して細菌の浸透を阻害するための疎水性面を形成します。脂肪塞栓症の治療に使用されます。ホスファチジルコリンはコレステロールとトリグリセリドのレベルを低下させます。
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850335P-1g)
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850335P-500mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(850335P-200mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(850335P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850335P-25MG:
850335P-200MG:
850335P-BULK:
850335P-1G:
850335P-VAR:
850335P-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol (2016)
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Gina Valentino et al.
Pharmaceutics, 11(12) (2019-12-18)
The pivotal role of hepatic stellate cells (HSCs) in orchestrating the bidirectional process of progression and regression of liver fibrosis makes them an ideal target for exploring new antifibrotic therapies. Essential phospholipids (EPLs), with their polyenylphosphatidylcholine (PPC) fraction, either alone
John P Kowalski et al.
Chemical research in toxicology, 32(12), 2488-2498 (2019-12-05)
Cytochrome P450 4B1 (CYP4B1) has been explored as a candidate enzyme in suicide gene systems for its ability to bioactivate the natural product 4-ipomeanol (IPO) to a reactive species that causes cytotoxicity. However, metabolic limitations of IPO necessitate discovery of