Merck
RAB0603
Sigma-Aldrich
ヒトALB/血清アルブミンELISAキット
別名:
Serum Albumin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 ng/mL
standard curve range: 4.915-1200 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ALB(213)
詳細
ALB ELISAキットを使用すれば、細胞培養上清、血漿、および血清中のアルブミンの定量的測定ができます。
このELISA(酵素結合免疫吸着アッセイ)キットは、血清、血漿、細胞培養上清、尿および/または細胞および組織ライセートなどの生体サンプル中の標的タンパク質を定量的に測定するためのin vitro酵素結合免疫吸着アッセイです。
アプリケーション
研究用途に限ります診断目的での使用はできません。
添付されたGeneral ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)をご参照ください。
生物化学的/生理学的作用
ヒト血清アルブミン(HSA)は、さまざまな内因性および外因性リガンドに結合する単一の非グリコシル化鎖です。血漿輸送体分子として機能し、主に非エステル化長鎖脂肪酸に結合します。アルブミンは、ビリルビン、ステロイドホルモン、チロキシン、トリプトファン、特定のビタミン、および体内の金属イオンなどのさまざまな代謝産物にも結合して輸送します。いくつかの薬物に結合する能力もあり、それらの薬物動態および薬力学に影響を及ぼします。HSAは一酸化窒素担体として機能し、ヒト血清の抗酸化能にも影響します。急性溶血の場合、HSAは血流中のヘムに結合し、ヘモペキシンに輸送され、そこで実質性肝細胞により再吸収されます。
その他情報
本製品の分析証明書のサンプルを提供いたします。ロット番号のテキストボックスに
sampleと入力してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chen Zhang et al.
Scientific reports, 7(1), 12707-12707 (2017-10-07)
Liver disease is a serious problem affecting millions of people with continually increasing prevalence. Stem cell therapy has become a promising treatment for liver dysfunction. We previously reported on human minor salivary gland mesenchymal stem cells (hMSGMSCs), which are highly
Na Du et al.
Renal failure, 39(1), 229-235 (2016-11-24)
DMP-1 supplement has a satisfactory effect on diabetic kidney disease in patients with whether T1DM or T2DM. Oxidative stress and TGF-β signal pathway activation are essential in the pathogenesis of DKD. We aim to investigate the effect of DMP-1 on
A Francesca Setiadi et al.
Journal of neuroimmunology, 332, 147-154 (2019-04-30)
IL-17 has been implicated in the pathogenesis of multiple sclerosis (MS). Here, we show that blockade of IL-17A, but not IL-17F, attenuated experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). We further show that IL-17A levels were elevated in the CSF of relapsing-remitting MS
Cai Zhang et al.
Nature communications, 9(1), 3658-3658 (2018-09-12)
RNA silencing inhibits mRNA translation. While mRNA translation accounts for the majority of cellular energy expenditure, it is unclear if RNA silencing regulates energy homeostasis. Here, we report that hepatic Argonaute 2 (Ago2)-mediated RNA silencing regulates both intrinsic energy production
Qiong Wu et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 9473-9479 (2017-11-21)
The development of novel culture systems that mimic the in vivo microenvironment may be beneficial for inducing the differentiation of stem cells and promoting liver function. In the present study, spheroid cultures and decellularized liver scaffolds (DLSs) were utilized to obtain