Merck
RAB0420
Sigma-Aldrich
Human Serum Amyloid A ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
SAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 500 pg/mL
standard curve range: 0.41-300 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SAA1(6288)
詳細
Serum amyloid A1 (SAA1) is an acute response protein. It is synthesized by the liver, during infection. SAA1 is expressed in the amnion and chorion of human fetal membranes. It is located on human chromosome chromosome 11. SAA1 encodes for the inducible forms of serum amyloid A (SAA) proteins.
The Human SAA (Serum Amyloid A) ELISA (Enzyme- Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human SAA in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human SAA
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Serum amyloid A1 (SAA1) induces the generation of proinflammatory cytokines like, IL-1β (interleukin 1 β), interleukin 6 (IL-6) and the uterotonic hormone proinflammatory cytokines and prostaglandin E2 (PGE2).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The human serum amyloid A protein (SAA) superfamily gene cluster: mapping to chromosome 11p15. 1 by physical and genetic linkage analysis
Sellar G C, et al.
Genomics, 19(2), 221-227 (1994)
Induction of pro-inflammatory genes by serum amyloid A1 in human amnion fibroblasts
Li W, et al.
Scientific reports, 7(1), 693-693 (2017)
Melissa G Works et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3278-3287 (2014-08-27)
Psoriasis is a chronic autoimmune disease affecting the skin and characterized by aberrant keratinocyte proliferation and function. Immune cells infiltrate the skin and release proinflammatory cytokines that play important roles in psoriasis. The Th17 network, including IL-23 and IL-22, has