Merck
R4268
Sigma-Aldrich
RNAサンプル泳動バッファー
for NA electrophoresis, with ethidium bromide (50 μg/mL)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
形状
liquid
濃度
1.25 ×
テクニック
electrophoresis: suitable
その他の活性
RNase, none detected
保管温度
−20°C
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNAローディングバッファーはRNA電気泳動中の追跡色素として使用されます。RNAローディング色素はわずかに負に電荷しており、RNAと同じ方向に泳動するので、ゲルを通過して動く分子の進行をモニターできます。泳動速度はゲルの組成によって異なります。 試料で1:3~1:6に希釈し、10分間で65℃まで加熱し、氷上で冷却してからローディングします。
アプリケーション
RNA sample loading bufferは、RNAのホルムアルデヒド-アガロ-スゲル上の電気泳動用の特別な組成の緩衝液です。臭化エチジウム含有・不含のタイプがあります。アガロ-スゲルやロ-ディングバッファ-に臭化エチジウムが存在すると、転写効率が低下するため、ノ-ザンブロット検出前のゲル染色に臭化エチジウムは適しません。
ノザンブロットに用いるホルムアルデヒド・アガロースゲルでの使用に適しています。
RNA試料ローディングバッファーは、ノザンブロットでの試料ローディングバッファーとして使用されています。
構成
RNAローディングバッファーの1.25 x 濃度の作業溶液には、MOPS-EDTA-酢酸ナトリウム中に、62.5%の脱イオン化ホルムアミド、1.14 Mのホルムアルデヒド、200 μg/mLのブロムフェノールブルー、200 μg/mLのキシレンシアノール、そして50 μg/mLのエチジウムブロミドが含まれています。
脱イオン化ホルムアルデヒド62.5%(v/v), ホルムアルデヒド1.14M, ブロモフェノ-ルブル-200μg/mL, キシレンシアノ-ル200μg/mL, 1.25×作用濃度のMOPS-EDTA-酢酸ナトリウム。
数量
推奨される使用法:サンプル:バッファーが 1:2~1:5になるようにバッファーを添加し、十分に混合します。ローディング直前に65°Cで10分間加熱し、氷中で冷却します。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Dennis L Stevens et al.
The Journal of infectious diseases, 195(2), 202-211 (2006-12-28)
Extracellular protein toxins contribute to the pathogenesis of a wide variety of Staphylococcus aureus infections. The present study investigated the effects that cell-wall active antibiotics and protein-synthesis inhibitors have on transcription and translation of genes for Panton-Valentine leukocidin, alpha-hemolysin, and
Impact of antibiotics on expression of virulence-associated exotoxin genes in methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Stevens DL, et al.
The Journal of Infectious Diseases, 195, 202-211 (2007)
Erika C von Grote et al.
Molecular bioSystems, 7(1), 150-161 (2010-08-24)
Cytokines are important mediators of the wound healing response. However, sampling of cytokines from the interstitial fluid at a healing wound site in experimental animals is a challenge. Microdialysis sampling is an in vivo collection option for this purpose as
The effect of massive small bowel resection and oral epidermal growth factor therapy on SGLT-1 distribution in rabbit distal remnant.
Chung BM, et al.
Pediatric Research, 55, 19-26 (2004)
Amy E Bryant et al.
Journal of medical microbiology, 68(3), 456-466 (2019-01-25)
Extracellular protein toxins contribute to the pathogenesis of Staphylococcus aureus infections. The present study compared the effects of iclaprim and trimethoprim - two folic acid synthesis inhibitors - with nafcillin and vancomycin on production of Panton-Valentine leukocidin (PVL), alpha haemolysin