グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
フォーム
beads
pH
<5
その他の活性
DNase, RNase, none detected
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアミド、アクリルアミド、グリオキサール、PEG、および尿素の脱イオン化用セルフインジケーター混床樹脂。交換容量に達するとビーズの色が青色から金色に変化します。また、カラーインジケーターはホルムアミドにより即座に金色に変化するため、伝導度を測定することで脱イオン化を必ずチェックしなければなりません。
アプリケーション
混床樹脂は、カラム上またはバッチプロセスにおけるホルムアミド、アクリルアミド、グリオキサール、PEG、および尿素の脱イオン化に適しています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M8032-BULK:
M8032-25G:
M8032-VAR:
M8032-100G:
M8032-500G:
Chih-Hsiu Lin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(25), 7793-7801 (2013-05-25)
Zeta potentials of several polar protic (water, ethylene glycol, and formamide) as well as polar aprotic (dimethyl sulfoxide) liquids were measured in contact with three nonpolar surfaces using closed-cell electroosmosis. The test surfaces were chemisorbed monolayers of alkyl siloxanes, fluoroalkyl
Glycogen synthase activity in adipose tissue. Methods for freeze-clamping and assay.
H K Ortmeyer
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 155, 89-96 (2001-04-11)
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
Geumsoo Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 285(23), 18085-18094 (2010-04-07)
Methionine sulfoxide reductase A is an essential enzyme in the antioxidant system, which scavenges reactive oxygen species through cyclic oxidation and reduction of methionine and methionine sulfoxide. In mammals, one gene encodes two forms of the reductase, one targeted to
A I Alayash
Free radical biology & medicine, 18(2), 295-301 (1995-02-01)
Chemical modifications of human or bovine hemoglobins are designed to produce proteins that can act as oxygen-carrying blood substitutes. Concerns about the redox reactivity of cell-free hemoglobin and its contribution to tissue-damaging oxygen free radicals has not been fully established.