安全性情報
74451
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, regenerated
別名:
混合モードイオン交換樹脂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
アンバーライト MB-20, mixed bed ion exchange resin, regenerated
フォーム
beads
品質水準
品質
mixed bed ion exchange resin
regenerated
テクニック
LPLC: suitable
損失
~60% loss on drying, 110°C
Matrix
PS-DVB
粒径
20-50 mesh
分離法
mixed mode
詳細
AmberliteMB-20は、水溶液からのイオン除去に使用される場合があります。用途には、1回通過方式での一次水化学制御、超純水製造、腹水脱塩、工程内およびカラムのミネラル除去、タンパク質サンプルからのイオン性界面活性物質(SDSなど)の除去などがあります。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74451-1KG-F:
74451-VAR-F:
74451-250G-F:
74451-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1