安全性情報
428612
Supelco
AmberChrom 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, anion, 20-50 mesh
別名:
Dowex 1X4-50イオン交換樹脂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
Dowex 1X4 塩化物フォーム, 20-50 mesh, Anion Exchange Resin
品質水準
詳細
cross-linkage 4%
フォーム
beads
パラメーター
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
湿度
>50%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary ammonium
粒径
20-50 mesh
使用pH
0-14
キャパシティ
1.0 meq/mL capacity
分離法
anion exchange
SMILES記法
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI Key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
高品質の医薬品用の強塩基性(タイプ I)陰イオン交換樹脂;FDA食品添加物規制 21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満たしています。
Dowex 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis. The unreacted fluoride in a solution was removed by passing the solution through a column packed with Dowex 1X4-50 chloride form.
特徴および利点
強塩基性陰イオン
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
428612-100G:
428612-500G:
428612-BULK:
428612-VAR:
428612-1FT3:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A V Kachur et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 51(6), 643-650 (1999-12-03)
We report on the preparation of a hypoxia marker 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N-(3-fluoropropyl)acetamide (EF1) and its 18F analog, 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N- (3-[18F]fluoropropyl)acetamide ([18F]-EF1). Two methods for the preparation of 3-fluoropropylamine, the EF1 side chain, are described. [18F]-EF1 was prepared with a radiochemical yield of 2%
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the