製品名
AmberChrom™ 1X8 塩化物フォーム, chloride form, 100-200 mesh
品質水準
詳細
cross-linkage 8%
フォーム
beads
クロスリンク
8 % cross-linked
パラメーター
66 °C OH- form max. temp.
湿度
39-45%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary ammonium
粒径
100-200 mesh
使用pH
0-14
キャパシティ
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
SMILES記法
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI Key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
217425:
217425-VAR:
217425-2.5KG:
217425-BULK:
217425-500G:
217425-100G:
217425-1FT3:
この製品を見ている人はこちらもチェック