テクニック
activity assay: suitable
マトリックス
cross-linked dextran
マトリックス活性基
functional group
ビーズサイズ
40-125 μm (dry)
ポアサイズ
~30,000 Da exclusion limit
使用pH
2-9
キャパシティ
3-4 meq/g ion exchange capacity
適合性
mode of use mixed weak and strong anion exchange chromatography
詳細
Sephadex® イオン交換剤には、官能基をもつ架橋デキストランマトリックスが含まれています。これらの官能基は、マトリックス内のグルコース単位と安定したエーテル結合で結ばれています。DEAE Sephadexは、タンパク質を精製および分離するためのイオン交換クロマトグラフィーに使用できます。
A25120-100G′の更新された製品番号はGE17-0170-01
A25120-500G′の更新された製品番号はGE17-0180-02です。
A25120-100G′の更新された製品番号はGE17-0170-01
A25120-500G′の更新された製品番号はGE17-0180-02です。
アプリケーション
DEAE–Sephadex® A-25は、以下の用途に使用されています:
- 植物の西洋ワサビを用いたグルコシノレート(GLS)抽出用DEAE-Sephadex A-25(ギ酸型)の形成
- チャイニーズケール新芽のGLS含有量の推定
- 星状細胞から得られるエンドゼピンの生成と精製
- 急性心筋梗塞(AMI)患者のインスリン活性化一酸化窒素合成酵素阻害剤(タンパク質)の同定とラベリング
特徴および利点
- 弱い陰イオン交換体です
- バッチ技術に適しています
- 高い結合能をもちます
- 8 M尿素や6 Mグアニジン塩酸塩などの広く使用されている水性緩衝液の添加剤に反応しません
法的情報
DEAE Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A25120-BULK:
A25120-50G:
A25120-VAR:
A25120-100G:
A25120-500G:
A25120-10G:
試験成績書(COA)
In vitro comparison of embryonic myoblasts and myogenic cells isolated from regenerating adult rat skeletal muscle.
Experimental cell research, 139(2), 401-404 (1982-06-01)
Neuroscience, 46(4), 793-806 (1992-01-01)
We previously isolated two glutamate-binding proteins from rat brain synaptic membranes of 71,000 and 63,000 mol. wt [Chen et al. (1988) J. biol. Chem. 263, 417-426]. In the present study, the 71,000 and 63,000 mol. wt glutamate-binding proteins were purified
The Journal of biological chemistry, 270(38), 22271-22276 (1995-09-22)
Epitopes for monoclonal antibodies directed against the purified adult rat skeletal muscle sodium channel (rSkM1) were localized using channel proteolysis and fusion proteins. The interactions between these and other monoclonal antibodies with site-specific polyclonal antibodies were used to investigate the
Isolation and study of insulin activated nitric oxide synthase inhibitory protein in acute myocardial infarction subjects.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 33(3), 218-229 (2012)
Human Lymphocyte Agglutinins in <I>Tursiops Truncatus</I> (Bottlenose Dolphin).
Immunological Investigations, 12(5), 481-490 (1983)