Merck
Q25120
Sigma-Aldrich
QAE-セファデックス®A-25 塩化物フォーム
別名:
ジエチル-(2-ヒドロキシプロピル)アミノエチルセファデックス®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
ビーズサイズ
40-125 μm (dry)
品質水準
ポアサイズ
~30,000 Da exclusion limit
使用pH
2-10
キャパシティ
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
適合性
mode of use strong anion exchange chromatography
詳細
Q25120-100Gの最新の製品番号はGE17-0190-01です。
アプリケーション
QAEセファデックス®は、タンパク質クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、陰イオン交換メディア、樹脂、および分離培地で使用されます。QAEセファデックス®は、水サンプル中の銅、ビール中のレスベラトロール、ならびに医薬品および尿サンプル中のインドメタシンの検出法の開発に使用されています。
法的情報
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Q25120-VAR:
Q25120-BULK:
Q25120-100G:
Q25120-10G:
Q25120-50G:
Q25120-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
3-deoxy-d-manno-2-octulosonic acid (KDO) is a component of rhamnogalacturonan II, a pectic polysaccharide in the primary cell walls of plants.
York, W.S., et al.
Carbohydrate Research, 138(1), 109-126 (1985)
Heterogeneous Reaction of Shattercane to <I>Periconia circinata</I> and its Host-Specific Toxin.
Dunkle, L.D.
Phytopathology, 69, 260-262 (1979)
A Varki et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 222(1), 145-149 (1983-04-01)
An enzyme that is capable of removing the outer N-acetylglucosamine residues from phosphodiesters present on the high-mannose-type oligosaccharides of newly synthesized lysosomal enzymes has been described. This enzyme has been called an alpha-N-acetylglucosaminylphosphodiesterase, based upon its substrate specificity and on
Purification and Partial Characterization of Host-Specific Toxins Produced by <I>Periconia circinata</I>.
Wolpert, T.J., and Dunkle, L.D.
Phytopathology, 70, 872-876 (1980)
A B Cantor et al.
The Journal of biological chemistry, 267(32), 23349-23356 (1992-11-15)
Cathepsin D is a bilobed lysosomal aspartyl protease that contains one Asn-linked oligosaccharide/lobe. Each lobe also contains protein determinants that serve as recognition domains for binding of UDP-GlcNAc:lysosomal enzyme N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase, the first enzyme in the biosynthesis of the mannose 6-phosphate