安全性情報
10343-U
Supelco
Amberlite IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite IRN78 OH 水酸化物フォーム, bucket of 500 g
詳細
cross-linkage 8%
品質水準
フォーム
beads
包装
bucket of 500 g
パラメーター
60 °C OH- form max. temp.
湿度
54-60%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
trimethylammonium
粒径
580-680 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
詳細
アンバーライト IRN78は、水酸化物フォームの強塩基陰イオン交換ゲルポリスチレン樹脂であり、4級アンモニウム官能基を持っています。
放射性物質処理用グレ-ドの樹脂として、使用可能な交換部位の最低95%は水酸基になっています。
アプリケーション
アンバーライト IRN78水酸化物フォームは、垂直カラムクロマトグラフィーにおける充填剤として使用されます。
水処理、放射性廃棄物、除染用の強塩基性(タイプ I)陰イオン交換樹脂;ホウ素熱再生に有用です。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
10343-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification of crude glycerol from transesterification rbd palm oil over homogeneous and heterogeneous catalyst for the biolubricant preparation
W. Isahak, M. Ismail, M. Yarmo, J. Jahim, J. Sali
Journal of Applied Sciences, 10, 2590-2595 (2010)
Non-destructive radioanalytical technique in characterization of anion exchangers Amberlite IRN78 and Indion H-IP
Singare, P. U.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 299, 591-598 (2014)