product name
Dowex Monosphere 550A UPW,
詳細
Trimethylamine functionalised copolymer of styrene and divinylbenzene in the hydroxide form (CAS No. 69011-18-3; Water (CAS No. 7732-18-5)
formerly Dowex Monosphere 550A UPW OH
形状
beads
包装
pkg of 1 kg (14016-U)
pkg of 100 g (14015-U)
pkg of 20 kg (14019-U)
pkg of 5 kg (14018-U)
メーカー/製品名
Du Pont AmberTec™
パラメーター
60 °C max. temp.
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
quaternary amine functional group
粒径
590 μm std dev ±50
使用pH
0-14
キャパシティ
1.0 eq/L by wetted bed volume
55-65 % water retention capacity ((OH))
分離法
anion exchange
アプリケーション
DOWEX MONOSPHERE 550A UPW (OH) type 1 strong base anion exchange resin is recommended for the roughing, intermediate and polishing ion exchange applications. Low TOC levels in the UPW grade are achieved by deliberate functionalization and rinsing. UPW grade is characterized by its light color, superior crush strength, and high (greater than 95%) conversion of exchange sites to the hydroxide (OH) form.
脚注
Note - Dowex Monosphere 550A UPW OH is now AmberTec UP550 OH, a brand of Dupont
法的情報
AmberTec is a trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)